Tisk…
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5326-500MG
APOSPC5326-500MGEA 6150 CZK
APOSPC5326-500MG
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₄ClFN₂O₄
Bod tání: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1214045-01-8