Tisk…
5-Bromo-6-fluoro-1H-indole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53195-250MG
APOSPC53195-250MGEA 5560 CZK
APOSPC53195-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1H-indole 96%
5-Bromo-6-fluoro-1H-indole
Vzorec: C₈H₅BrFN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11848565
CAS číslo: 434960-42-6