Tisk…
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5221-1G
APOSPC5221-1GEA 500 CZK
APOSPC5221-1G
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₇FO₃
Bod tání: 89…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797457
CAS číslo: 214822-96-5