Tisk…

Fluorid nikelnatý, anhydrous 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Nickel difluoride

PC5210-100G PC5210-10G PC5210-25G
APOSPC5210-100GEA 9100 CZK
APOSPC5210-100G APOSPC5210-10G APOSPC5210-25G
Fluorid nikelnatý, anhydrous 98%
Fluorid nikelnatý
Vzorec: F₂Ni
MW: 96.69
Bod tání: 1380 °C
Hustota: 4.72 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016263
CAS číslo: 10028-18-9
EINECS: 233-071-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06591

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR