Tisk…
4-benzyloxy-1-(difluoromethyl)-2-fluoro-benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520324-1G
APOSPC520324-1GEA 64800 CZK
APOSPC520324-1G
4-benzyloxy-1-(difluoromethyl)-2-fluoro-benzene
4-benzyloxy-1-(difluoromethyl)-2-fluoro-benzene
Vzorec: C₁₄H₁₁F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30496639
CAS číslo: 2149601-32-9