Tisk…

Methyl-5-fluoro-2-methylbenzoate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC5114D-100G PC5114D-25G PC5114D-5G
APOSPC5114D-100GEA 2480 CZK
APOSPC5114D-100G APOSPC5114D-25G APOSPC5114D-5G
Methyl-5-fluoro-2-methylbenzoate
Methyl-5-fluoro-2-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉FO₂
Bod varu: 90…92 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221457
CAS číslo: 175278-29-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR