Tisk…
1-(2,6-Difluorophenyl)ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510195-5G
APOSPC510195-5GEA 5960 CZK
APOSPC510195-5G
1-(2,6-Difluorophenyl)ethylamine
1-(2,6-Difluorophenyl)ethylamine
Vzorec: C₈H₉F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09041977
CAS číslo: 870849-40-4