Tisk…
3-Cyclopropyl-3-(2-fluoro-3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510186-1G
APOSPC510186-1GEA 26090 CZK
APOSPC510186-1G
3-Cyclopropyl-3-(2-fluoro-3-hydroxyphenyl)propanoic acid
3-Cyclopropyl-3-(2-fluoro-3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₃FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28014569
CAS číslo: 1823386-91-9