Tisk…
2-(Hydroxymethyl)-6-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510043-5G
APOSPC510043-5GEA 43640 CZK
APOSPC510043-5G
2-(Hydroxymethyl)-6-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine
2-(Hydroxymethyl)-6-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410114
CAS číslo: 648439-11-6