Tisk…
2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5065-1G PC5065-500MG PC5065-5G
APOSPC5065-1GEA 2070 CZK
APOSPC5065-1G APOSPC5065-500MG APOSPC5065-5G
2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole 97%
2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Vzorec: C₄H₄F₃N₃S
Bod tání: 115…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042321
CAS číslo: 25366-22-7