Tisk…
4-Bromo-3,5-dimethylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-5-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-1,3-dimethylbenzene
PC502768-1G
APOSPC502768-1GEA 33400 CZK
APOSPC502768-1G
4-Bromo-3,5-dimethylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Bromo-3,5-dimethylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Vzorec: C₁₅H₁₀BrF₅O
MW: 381,135 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31630077
CAS číslo: 2244087-32-7