Tisk…
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502755-1G
APOSPC502755-1GEA 33400 CZK
APOSPC502755-1G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Vzorec: C₁₃H₄BrF₆NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31630038
CAS číslo: 2244083-59-6