Tisk…
4-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502240-100MG
APOSPC502240-100MGEA 4100 CZK
APOSPC502240-100MG
4-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
4-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄BrFO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13180839
CAS číslo: 826995-60-2