Tisk…
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50211-1G
APOSPC50211-1GEA 10150 CZK
APOSPC50211-1G
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10698621
CAS číslo: 39891-02-6