Tisk…

6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC500274-1G PC500274-250MG
APOSPC500274-1GEA 10910 CZK
APOSPC500274-1G APOSPC500274-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Bod tání: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27975498
CAS číslo: 38225-97-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR