Tisk…
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49614-1G PC49614-250MG
APOSPC49614-1GEA 3970 CZK
APOSPC49614-1G APOSPC49614-250MG
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₃IO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD25541889
CAS číslo: 1445995-72-1