Tisk…

2-Cyclopropyl-4-fluoro-1-nitrobenzene

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC49412-1G PC49412-250MG PC49412-5G
APOSPC49412-1GEA 13560 CZK
APOSPC49412-1G APOSPC49412-250MG APOSPC49412-5G
2-Cyclopropyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Vzorec: C₉H₈FNO₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD31793568
CAS číslo: 2088324-31-4

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR