Tisk…

2-Iodoperfluoropropane 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC4920-100G PC4920-10G PC4920-25G PC4920-500G
APOSPC4920-100GEA 2240 CZK
APOSPC4920-100G APOSPC4920-10G APOSPC4920-25G APOSPC4920-500G
2-Iodoperfluoropropane 98%
2-Iodoperfluoropropane
Vzorec: C₃F₇I
Bod varu: 38 °C
Bod tání: –56 °C
Hustota: 2,1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042089
CAS číslo: 677-69-0
EINECS: 211-643-3

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR