Tisk…

6-Fluoro-1H-indazole 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC49002-5G PC49002-1G
APOSPC49002-5GEA 2570 CZK
APOSPC49002-5G APOSPC49002-1G
6-Fluoro-1H-indazole 95%
6-Fluoro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅FN₂
Bod tání: 126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371562
CAS číslo: 348-25-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR