Tisk…

6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC4867-1G PC4867-250MG
APOSPC4867-1GEA 827 CZK
APOSPC4867-1G APOSPC4867-250MG
6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol 97%
6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO₂
Bod tání: 233…236 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219858
CAS číslo: 175203-87-9

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR