Tisk…

(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC48326-1G PC48326-250MG PC48326-5G
APOSPC48326-1GEA 2110 CZK
APOSPC48326-1G APOSPC48326-250MG APOSPC48326-5G
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol 97%
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
Vzorec: C₇H₆FIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12031763
CAS číslo: 877264-43-2

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR