Tisk…

2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC48294-1G PC48294-5G PC48294-25G
APOSPC48294-1GEA 622 CZK
APOSPC48294-1G APOSPC48294-5G APOSPC48294-25G
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₃N₂
Bod tání: 66…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864896
CAS číslo: 944401-56-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR