Tisk…
3-(Trifluoroacetyl)coumarin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4569-1G
APOSPC4569-1GEA 4960 CZK
APOSPC4569-1G
3-(Trifluoroacetyl)coumarin
3-(Trifluoroacetyl)coumarin
Vzorec: C₁₁H₅F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094246
CAS číslo: 503315-79-5