Tisk…

Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 99+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate

PC4482-100G PC4482-25G PC4482-500G
APOSPC4482-100GEA 1240 CZK
APOSPC4482-100G APOSPC4482-25G APOSPC4482-500G
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 99+%
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15
Bod varu: 80…82 °C/15mmHg
Hustota: 1.295 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043543
CAS číslo: 2557-13-3
UN: 3272
ADR: 3 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR