Tisk…

3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC4404-1G PC4404-5G PC4404-10G
APOSPC4404-1GEA 705 CZK
APOSPC4404-1G APOSPC4404-5G APOSPC4404-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Bod tání: 46…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094237
CAS číslo: 131858-37-2
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR