Tisk…
(S)-3,3'-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl-N-tosyl phosphoramide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC440010-100MG
APOSPC440010-100MGEA 16570 CZK
APOSPC440010-100MG
(S)-3,3'-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl-N-tosyl phosphoramide
(S)-3,3'-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl-N-tosyl phosphoramide
Vzorec: C₄₃H₂₄F₁₂NO₅PS
MW: 925.674 g/mol
Bod tání: 170…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28139336
CAS číslo: 1706437-52-6