Tisk…

2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC4375E-10G PC4375E-1G PC4375E-5G PC4375E-25G
APOSPC4375E-10GEA 3440 CZK
APOSPC4375E-10G APOSPC4375E-1G APOSPC4375E-5G APOSPC4375E-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O
MW: 194.13
Bod varu: 211 °C
Bod tání: 24…26 °C
Hustota: 1.397 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061166
CAS číslo: 207981-45-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR