Tisk…
Ethyl 6-(4-(6-(3-fluorophenyl)pyridine-3-carboxamido)piperidin-1-yl)pyridazine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC430578-250MG
APOSPC430578-250MGEA 15540 CZK
APOSPC430578-250MG
Ethyl 6-(4-(6-(3-fluorophenyl)pyridine-3-carboxamido)piperidin-1-yl)pyridazine-3-carboxylate
Ethyl 6-(4-(6-(3-fluorophenyl)pyridine-3-carboxamido)piperidin-1-yl)pyridazine-3-carboxylate
Vzorec: C₂₄H₂₄FN₅O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22574828
CAS číslo: 1393330-39-6