Tisk…
2-(2-Fluorophenoxy)-1-ethanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC430517-250MG
APOSPC430517-250MGEA 4570 CZK
APOSPC430517-250MG
2-(2-Fluorophenoxy)-1-ethanamine
2-(2-Fluorophenoxy)-1-ethanamine
Vzorec: C₈H₁₀FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00235182
CAS číslo: 120351-90-8