Tisk…

2-Chloro-3-(difluoromethoxy)pyridine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC421029-1G PC421029-250MG PC421029-5G
APOSPC421029-1GEA 1370 CZK
APOSPC421029-1G APOSPC421029-250MG APOSPC421029-5G
2-Chloro-3-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-3-(difluoromethoxy)pyridine
Vzorec: C₆H₄ClF₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185847
CAS číslo: 1206977-80-1

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR