Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)-2-propanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4174E-1G
APOSPC4174E-1GEA 622 CZK
APOSPC4174E-1G
2-(4-Fluorophenyl)-2-propanol 97%
2-(4-Fluorophenyl)-2-propanol
Vzorec: C₉H₁₁FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059919
CAS číslo: 402-41-5