Tisk…
2-Fluoro-5-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4145-100G PC4145-250G PC4145-25G
APOSPC4145-100GEA 2420 CZK
APOSPC4145-100G APOSPC4145-250G APOSPC4145-25G
2-Fluoro-5-methylpyridine
2-Fluoro-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆FN
Bod varu: 153…159 °C
Hustota: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041225
CAS číslo: 2369-19-9
UN: 1993
ADR: 3,III