Tisk…
[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC410452-1G
APOSPC410452-1GEA 18420 CZK
APOSPC410452-1G
[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Vzorec: C₉H₈ClF₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419740
CAS číslo: 1006447-79-5