Tisk…
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC410371-1G
APOSPC410371-1GEA 14680 CZK
APOSPC410371-1G
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanenitrile
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanenitrile
Vzorec: C₈H₈F₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08558149
CAS číslo: 1006319-93-2