Tisk…
5-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC410190-1G
APOSPC410190-1GEA 4140 CZK
APOSPC410190-1G
5-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile 98%
5-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile
Vzorec: C9H5FN2
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06809706
CAS číslo: 194490-15-8