Tisk…

(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC4091-100G PC4091-25G PC4091-5G
APOSPC4091-100GEA 4440 CZK
APOSPC4091-100G APOSPC4091-25G APOSPC4091-5G
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 97%
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Bod tání: 102…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236028
CAS číslo: 177985-32-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR