Tisk…
(3-Fluoro-phenyl)-methanesulphonic acid 1-(3-fluoro-phenylmethanesulphonyl)-piperidin-4-yl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
PC408417-500MG
APOSPC408417-500MGEA 17630 CZK
APOSPC408417-500MG
(3-Fluoro-phenyl)-methanesulphonic acid 1-(3-fluoro-phenylmethanesulphonyl)-piperidin-4-yl ester
(3-Fluoro-phenyl)-methanesulphonic acid 1-(3-fluoro-phenylmethanesulphonyl)-piperidin-4-yl ester
Vzorec: C₁₉H₂₁F₂NO₅S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24369858
CAS číslo: 1420894-13-8