Tisk…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC407008-10G PC407008-25G
APOSPC407008-10GEA 744 CZK
APOSPC407008-10G APOSPC407008-25G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272565
CAS číslo: 433-94-3