Tisk…

4-Fluoro-2-nitrotoluene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC4040-100G PC4040-25G PC4040-500G
APOSPC4040-100GEA 705 CZK
APOSPC4040-100G APOSPC4040-25G APOSPC4040-500G
4-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
4-Fluoro-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Bod varu: 137…139 °C/83mmHg
Bod tání: 25…27 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007200
CAS číslo: 446-10-6
EINECS: 207-161-8

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR