Tisk…
5-Amino-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-amine
PC403110-1G
APOSPC403110-1GEA 17300 CZK
APOSPC403110-1G
5-Amino-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
5-Amino-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₆F₃N₃
MW: 165.116 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619962
CAS číslo: 899899-13-9