Tisk…
Ethyl 2-[[2-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]amino]acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC401039-1G
APOSPC401039-1GEA 10350 CZK
APOSPC401039-1G
Ethyl 2-[[2-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]amino]acetate
Ethyl 2-[[2-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]amino]acetate
Vzorec: C₁₁H₁₀F₃N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25970571
CAS číslo: 1449117-68-3