Tisk…
6-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400176-250MG
APOSPC400176-250MGEA 7670 CZK
APOSPC400176-250MG
6-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
6-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Vzorec: C₆H₂BrFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22684691
CAS číslo: 1416713-45-5