Tisk…

1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3971-100G PC3971-25G PC3971-5G
APOSPC3971-100GEA 10720 CZK
APOSPC3971-100G APOSPC3971-25G APOSPC3971-5G
1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene 98%
1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅F₂NO₃
Bod varu: 240…242 °C
Hustota: 1,391 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407974
CAS číslo: 22236-07-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR