Tisk…

2-Fluoro-3-methylpyridine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Fluoro-3-picoline

PC3823Z-100G
APOSPC3823Z-100GEA 4370 CZK
APOSPC3823Z-100G
2-Fluoro-3-methylpyridine 98%
2-Fluoro-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆FN
MW: 111.12
Bod varu: 154…155 °C
Hustota: 1.098 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041223
CAS číslo: 2369-18-8
UN: 1993
ADR: 3 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR