Tisk…

3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3659-1G PC3659-25G PC3659-5G
APOSPC3659-1GEA 622 CZK
APOSPC3659-1G APOSPC3659-25G APOSPC3659-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025409
CAS číslo: 53985-48-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR