Tisk…
2-Fluoro-5-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Fluoro-5-(propylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC3529-1G
APOSPC3529-1GEA 7050 CZK
APOSPC3529-1G
2-Fluoro-5-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-5-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃BFNO₃
MW: 225.0300 g/mol
Bod tání: 147…149 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08436029
CAS číslo: 874289-48-2