Tisk…
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3511-500MG
APOSPC3511-500MGEA 8100 CZK
APOSPC3511-500MG
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Vzorec: C₁₃H₁₇FN₂O₃S
MW: 300.35 g/mol
Bod tání: 160…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08692469
CAS číslo: 914637-65-3