Tisk…

Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3347-100G PC3347-25G PC3347-5G
APOSPC3347-100GEA 7610 CZK
APOSPC3347-100G APOSPC3347-25G APOSPC3347-5G
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Vzorec: C₆F₁₂O
Bod varu: 49 °C
Bod tání: –108 °C
Hustota: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038343
CAS číslo: 756-13-8
EINECS: 436-710-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR