Tisk…

Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3280-5G
APOSPC3280-5GEA 0 CZK
APOSPC3280-5G
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 95%
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Vzorec: C₆H₇F₃O₃
Bod varu: 70 °C/100mmHg
Bod tání: –39 °C
Hustota: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000424
CAS číslo: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
UN: 3272
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR