Tisk…

Methyl-4-chloro-3-fluorobenzoate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC31950-1G PC31950-25G PC31950-5G
APOSPC31950-1GEA 622 CZK
APOSPC31950-1G APOSPC31950-25G APOSPC31950-5G
Methyl-4-chloro-3-fluorobenzoate
Methyl-4-chloro-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209299
CAS číslo: 206362-87-0

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR